3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
C3524-1G C3524-5G
TCIAC3524-1GEA 32 EUR
TCIAC3524-1G TCIAC3524-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,60 g/mol
Número MDL: MFCD00277482
Núm. CAS: 80194-68-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %