2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3525-1G
C3525-200MG
TCIAC3525-1GEA
210
EUR
TCIAC3525-1G
TCIAC3525-200MG
2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4,6-di(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₃H₁₄ClN₃ |
Núm. CAS:
78941-32-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |