6-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-6-hidroxibenzaldehído
C3526-1G C3526-5G
TCIAC3526-1GEA 34 EUR
TCIAC3526-1G TCIAC3526-5G
6-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01646166
Núm. CAS: 18362-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C