3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
C3527-1G C3527-5G
TCIAC3527-1GEA 33 EUR
TCIAC3527-1G TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (por GC)
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD00831102
Núm. CAS: 6282-88-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %