4-Carboxyphenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Carboxyphenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)benzoic acid
C3530-5G C3530-25G
TCIAC3530-5GEA 44 EUR
TCIAC3530-5G TCIAC3530-25G
4-Carboxyphenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Carboxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Número MDL: MFCD01074834
Núm. CAS: 501-89-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C