Cyclohexylamine Hydroiodide ≥95.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclohexylammonium iodide
C3532-5G C3532-1G
TCIAC3532-5GEA 93 EUR
TCIAC3532-5G TCIAC3532-1G
Cyclohexylamine Hydroiodide ≥95.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Cyclohexylamine Hydroiodide
Formula: C₆H₁₃N·HI
MW: 227,09 g/mol
Pto. de fusión: 194°C
Núm. CAS: 45492-87-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %