1-Cloro-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C3533-1G C3533-5G
TCIAC3533-1GEA 55 EUR
TCIAC3533-1G TCIAC3533-5G
1-Cloro-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2-propanol
Formula: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00004530
Núm. CAS: 127-00-4
UN: 2611
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,07851
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %