Cambinol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: CAmbinol, 5-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone, 5-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, NSC 112546
C3535-5MG C3535-25MG
TCIAC3535-5MGEA 146 EUR
TCIAC3535-5MG TCIAC3535-25MG
Cambinol ≥98.0% (by HPLC)
Cambinol
Formula: C₂₁H₁₆N₂O₂S
MW: 360,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09057543
Núm. CAS: 14513-15-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%