Calcifediol monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3537-10MG C3537-50MG
TCIAC3537-10MGEA 167 EUR
TCIAC3537-10MG TCIAC3537-50MG
Calcifediol monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Calcifediol monohydrate
Formula: C₂₇H₄₄O₂·H₂O
Número MDL: MFCD08600001
Núm. CAS: 63283-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 75.50 to 80.00 %
Water 3.0 to 5.5 %