3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3540-25G C3540-5G
TCIAC3540-25GEA 228 EUR
TCIAC3540-25G TCIAC3540-5G
3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate
Formula: C₁₆H₁₂FNO₂
Número MDL: MFCD00689047
Núm. CAS: 86776-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C