7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3541-1G C3541-5G
TCIAC3541-1GEA 52 EUR
TCIAC3541-1G TCIAC3541-5G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (por GC)
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08448161
Núm. CAS: 69627-03-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %