5-Cyanouracil ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Uracil-5-carbonitrile, 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile, 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine
C3542-1G C3542-5G
TCIAC3542-1GEA 72 EUR
TCIAC3542-1G TCIAC3542-5G
5-Cyanouracil ≥98.0% (by HPLC)
5-Cyanouracil
Formula: C₅H₃N₃O₂
MW: 137,10 g/mol
Número MDL: MFCD00051958
Núm. CAS: 4425-56-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %