2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
C3543-1G C3543-5G
TCIAC3543-1GEA 103 EUR
TCIAC3543-1G TCIAC3543-5G
2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2-Chloro-4,6-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-1,3,5-triazine
Formula: C₃₃H₂₆ClN₃
MW: 500,04 g/mol
Número MDL: MFCD30471507
Núm. CAS: 1459162-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %