Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C3545-1G C3545-5G
TCIAC3545-1GEA 53 EUR
TCIAC3545-1G TCIAC3545-5G
Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)
Ciclopirox olamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
Pto. de fusión: 143°C
Número MDL: MFCD00078997
Núm. CAS: 41621-49-2
EINECS: 255-464-9
Índice Merck: 14,02266
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %