4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-4-[(dodecylsulphanylthiocarbonyl)sulphanyl]pentanoic acid, 4-Cyano-4-(dodecylsulphanylthiocarbonyl)sulphanylpentanoic acid
C3546-1G C3546-5G
TCIAC3546-1GEA 99 EUR
TCIAC3546-1G TCIAC3546-5G
4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid
Formula: C₁₉H₃₃NO₂S₃
MW: 403,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11040288
Núm. CAS: 870196-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C