Carbamato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbamic acid methyl ester
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 144 EUR
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Carbamato de metilo 99%
Carbamato de metilo
Formula: C₂H₅NO₂
MW: 75.07 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007964
Núm. CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Índice Merck: 12,06115
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %