4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-propylbenzoate, 4-Propylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester
C3554-1G C3554-5G
TCIAC3554-1GEA 24 EUR
TCIAC3554-1G TCIAC3554-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate
Formula: C₁₇H₁₄FNO₂
MW: 283,30 g/mol
Número MDL: MFCD06797522
Núm. CAS: 86776-51-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C