4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3555-1G C3555-5G
TCIAC3555-1GEA 45 EUR
TCIAC3555-1G TCIAC3555-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate
Formula: C₁₉H₁₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11053363
Núm. CAS: 86786-89-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %