5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3559-1G C3559-5G
TCIAC3559-1GEA 55 EUR
TCIAC3559-1G TCIAC3559-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
Número MDL: MFCD00100755
Núm. CAS: 947-95-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C