(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-2-Chloro-1-phenylethanol
C3561-25G C3561-5G
TCIAC3561-25GEA 295 EUR
TCIAC3561-25G TCIAC3561-5G
(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,6095 g/mol
Número MDL: MFCD00077691
Núm. CAS: 56751-12-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%