(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3562-25G
C3562-5G
TCIAC3562-25GEA
306
EUR
TCIAC3562-25G
TCIAC3562-5G
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formula:
C₈H₉ClO Pto. Ebullición: 114°C |
Número MDL:
MFCD00077692 Núm. CAS: 70111-05-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |