Cesium Lead tribromide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3569-1G C3569-5G
TCIAC3569-1GEA 54 EUR
TCIAC3569-1G TCIAC3569-5G
Cesium Lead tribromide, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cesium Lead tribromide
Formula: Br₃CsPb
Pto. de fusión: 555°C
Núm. CAS: 15243-48-8
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm