Carbamato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Carbamic acid methyl ester
A16523.18
A16523.22
A16523.36
A16523.18EA
27.4
EUR
A16523.18
A16523.22
A16523.36
Carbamato de metilo ≥99%
Carbamato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 598-55-0
Molecular Formula: H2NCO2CH3
Formula Weight: 75.07
Flash Point:
Formula:
C₂H₅NO₂ MW: 75,07 g/mol Pto. Ebullición: 176…178 °C Pto. de fusión: 54…56 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007964 Núm. CAS: 598-55-0 EINECS: 209-939-2 Índice Merck: 14,6036 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...