SC-560 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
C3572-100MG C3572-25MG
TCIAC3572-100MGEA 234 EUR
TCIAC3572-100MG TCIAC3572-25MG
SC-560 ≥98.0% (by HPLC)
SC-560
Formula: C₁₇H₁₂N₂OClF₃
MW: 352.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179214
Núm. CAS: 188817-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C