Carisoprodol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3573-25G
C3573-5G
TCIAC3573-25GEA
179
EUR
TCIAC3573-25G
TCIAC3573-5G
Carisoprodol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Carisoprodol
Formula:
C₁₂H₂₄N₂O₄ Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD00057661 Núm. CAS: 78-44-4 Índice Merck: 14,01842 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |