2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3576-25G C3576-5G
TCIAC3576-25GEA 139 EUR
TCIAC3576-25G TCIAC3576-5G
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
Formula: C₁₃H₉ClN₂
Número MDL: MFCD00051632
Núm. CAS: 3574-96-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 234.0 deg-C