SCR7 pyrazine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydropteridin-4(1H)-one
C3577-10MG
C3577-50MG
TCIAC3577-10MGEA
105
EUR
TCIAC3577-10MG
TCIAC3577-50MG
SCR7 pyrazine ≥98.0% (by HPLC)
SCR7 pyrazine
Formula:
C₁₈H₁₂N₄OS MW: 332,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02167478 Núm. CAS: 14892-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | 16.00 to 17.50 % |