3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3578-25G C3578-5G
TCIAC3578-25GEA 69 EUR
TCIAC3578-25G TCIAC3578-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formula: C₇H₁₆ClN
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00039385
Núm. CAS: 104-77-8
EINECS: 203-235-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %