1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3585-1G C3585-5G
TCIAC3585-1GEA 40 EUR
TCIAC3585-1G TCIAC3585-5G
1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (por GC)
1-Cyclopentylethanone
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00060799
Núm. CAS: 6004-60-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %