2-Cloro-6-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3593-1G C3593-5G
TCIAC3593-1GEA 53 EUR
TCIAC3593-1G TCIAC3593-5G
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Número MDL: MFCD00007204
Núm. CAS: 6361-22-4
EINECS: 228-831-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C