Chloro-IB-MECA ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C3601-10MG
C3601-50MG
TCIAC3601-10MGEA
109
EUR
TCIAC3601-10MG
TCIAC3601-50MG
Chloro-IB-MECA ≥98.0% (by HPLC)
Chloro-IB-MECA
Formula:
C₁₈H₁₈ClIN₆O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01861178 Núm. CAS: 163042-96-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | 14.70 to 16.20 % |