N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide Epoxide, N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide
C3607-5G C3607-25G
TCIAC3607-5GEA 25 EUR
TCIAC3607-5G TCIAC3607-25G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (por GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,21 g/mol
Número MDL: MFCD08460201
Núm. CAS: 90357-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C