4-Cloro-1-buteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3611-5G C3611-25G
TCIAC3611-5GEA 46 EUR
TCIAC3611-5G TCIAC3611-25G
4-Cloro-1-buteno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-1-buteno
Formula: C₄H₇Cl
Pto. Ebullición: 75°C
Número MDL: MFCD00039386
Núm. CAS: 927-73-1
EINECS: 213-160-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %