Ácido 2-clorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 2-(2-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3612-1G C3612-5G
TCIAC3612-1GEA 20 EUR
TCIAC3612-1G TCIAC3612-5G
Ácido 2-clorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
Número MDL: MFCD05663846
Núm. CAS: 870195-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) max. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %