4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Chloro-4-biphenylboronic acid, (4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
C3614-1G
C3614-5G
TCIAC3614-1GEA
44
EUR
TCIAC3614-1G
TCIAC3614-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₀BClO₂ MW: 232,4700 g/mol |
Número MDL:
MFCD08544389 Núm. CAS: 364044-44-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 107.0 % |