(S)-(-)-β-Citronelol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Citronelol
C3619-25ML C3619-5ML
TCIAC3619-25MLEA 57 EUR
TCIAC3619-25ML TCIAC3619-5ML
(S)-(-)-β-Citronelol ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-β-Citronelol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00063214
Núm. CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%