Cyanomethyl Dodecyl trithiocarbonate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyanomethyl dodecyl carbonotrithioate
C3626-1G C3626-5G
TCIAC3626-1GEA 234 EUR
TCIAC3626-1G TCIAC3626-5G
Cyanomethyl Dodecyl trithiocarbonate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Cyanomethyl Dodecyl trithiocarbonate
Formula: C₁₅H₂₇NS₃
MW: 317,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11045090
Núm. CAS: 796045-97-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C