(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3634-1G C3634-5G
TCIAC3634-1GEA 26 EUR
TCIAC3634-1G TCIAC3634-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00995395
Núm. CAS: 115514-77-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %