Cephalotaxine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cephalotaxlen, (1S,3aR,14bS)-2-Methoxy-1,5,6,8,9,14b-hexahydro-4H-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-d]cyclopenta[b]pyrrolo[1,2-a]azepin-1-ol
C3641-100MG C3641-25MG
TCIAC3641-100MGEA 178 EUR
TCIAC3641-100MG TCIAC3641-25MG
Cephalotaxine ≥98.0% (por GC)
Cephalotaxine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21090383
Núm. CAS: 24316-19-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -91 to -101 deg (C=0.5, ethanol)