4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3644-25G
C3644-5G
TCIAC3644-25GEA
114
EUR
TCIAC3644-25G
TCIAC3644-5G
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188,61 g/mol |
Número MDL:
MFCD08459057 Núm. CAS: 127892-62-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |