4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3647-1G
C3647-5G
TCIAC3647-1GEA
28
EUR
TCIAC3647-1G
TCIAC3647-5G
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
Formula:
C₁₅H₁₁ClFN₃O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09908046 Núm. CAS: 184475-71-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |