1,4-Cineole ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
C3652-100G C3652-25G
TCIAC3652-100GEA 108 EUR
TCIAC3652-100G TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0% (por GC)
1,4-Cineole
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: –46°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00209502
Núm. CAS: 470-67-7
EINECS: 207-428-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %