2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-((6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide
C3675-1G C3675-5G
TCIAC3675-1GEA 31 EUR
TCIAC3675-1G TCIAC3675-5G
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formula: C₁₆H₁₃Cl₂N₅OS
MW: 394.27 g/mol
Pto. de fusión: 280°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11045075
Núm. CAS: 302964-08-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %