4-Chloroquinoline 1-Oxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3682-1G
C3682-250MG
TCIAC3682-1GEA
229
EUR
TCIAC3682-1G
TCIAC3682-250MG
4-Chloroquinoline 1-Oxide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloroquinoline 1-Oxide
Formula:
C₉H₆ClNO |
Número MDL:
MFCD18377747 Núm. CAS: 4637-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |