2,6-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0004-25G D0004-5G
TCIAD0004-25GEA 169 EUR
TCIAD0004-25G TCIAD0004-5G
2,6-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. Ebullición: 264°C
Número MDL: MFCD00007638
Núm. CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C