Decenylsuccinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0030-25G D0030-100G
TCIAD0030-25GEA 49 EUR
TCIAD0030-25G TCIAD0030-100G
Decenylsuccinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Decenylsuccinic anhydride
Formula: C₁₄H₂₂O₃
Pto. de inflamación: 174°C
Número MDL: MFCD00014547
Núm. CAS: 25447-83-0
EINECS: 246-994-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %