Plata dietilditiocarbamato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dietilditiocarbamato de plata, (Dietilditiocarbamato-S,S')plata
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 71.3 EUR
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Plata dietilditiocarbamato 99% para análisis
Plata dietilditiocarbamato
Formula: (C₂H₅)₂NCSSAg
MW: 256,14 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004929
Núm. CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %