N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
D0068-25G D0068-5G
TCIAD0068-25GEA 152 EUR
TCIAD0068-25G TCIAD0068-5G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Número MDL: MFCD00026142
Núm. CAS: 140-50-1
EINECS: 205-417-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency