Plata dietilditiocarbamato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dietilditiocarbamato de plata, (Dietilditiocarbamato-S,S')plata
419330100
419330250
419331000
ACRO419330100EA
122
EUR
ACRO419330100
ACRO419330250
ACRO419331000
Plata dietilditiocarbamato ACS
Plata dietilditiocarbamato
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSAg MW: 256,14 g/mol Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004929 Núm. CAS: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green to khaki Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (in Pyridine) Passes test |
Suitability | (absorbance < 0.1) Passes test (for As determination) |