2,4-Diaminodiphenylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1-Phenylbenzene-1,2,4-triamine
D0087-25G D0087-5G
TCIAD0087-25GEA 302 EUR
TCIAD0087-25G TCIAD0087-5G
2,4-Diaminodiphenylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Diaminodiphenylamine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Número MDL: MFCD00025285
Núm. CAS: 136-17-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %